Merck
KEY195583153
Key Organics / BIONET
7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
mp
187 - 188
Iupac Name
7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c11-10(12)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-9-7/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI Key
YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CD-0744
Melting Point
187 - 188
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CD-0744
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)