Merck
KEY187620358
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-14-9(13)7-3-5-8(6-4-7)15-10(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
DDRAFABMUFWMMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0225
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0225
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)