Merck
KEY184992019
Key Organics / BIONET
tert-butyl 4-[3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
365.39
MDL番号:
mp
146 - 148
Iupac Name
tert-butyl 4-[3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23N3O6/c1-17(2,3)26-16(22)19-9-7-18(8-10-19)12-5-6-14(20(23)24)13(11-12)15(21)25-4/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
InChI Key
IEIYBNLJOYSSGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LC-0733
Melting Point
146 - 148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LC-0733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)