Merck
KEY184991899
Key Organics / BIONET
ethyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.64
MDL番号:
mp
99 - 100
Iupac Name
ethyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClF3N2O2/c1-2-19-10(18)8-9(12)17-5-6(11(13,14)15)3-4-7(17)16-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
BLEWMQFKCIOCPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GC-0771
Melting Point
99 - 100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GC-0771
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)