Merck
KEY183988960
Key Organics / BIONET
6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.73
MDL番号:
mp
201 - 203
Iupac Name
6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H8N2O2S.ClH/c15-11(16)10-7-14-6-9(13-12(14)17-10)8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H,15,16);1H
InChI Key
AZQQXYLKEFPOIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LC-0761
Melting Point
201 - 203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LC-0761
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)