Merck
KEY182144892
Key Organics / BIONET
4-(5-chloro-2-nitrophenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.66
MDL番号:
mp
71 - 73
Iupac Name
4-(5-chloro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c11-8-1-2-9(13(14)15)10(7-8)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
BDBMOQCOLZWAIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HC-0714
Melting Point
71 - 73
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HC-0714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)