Merck
KEY180877476
Key Organics / BIONET
4-chloro-N-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.82
MDL番号:
mp
52 - 54
Iupac Name
4-chloro-N-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O2S/c14-12-4-6-13(7-5-12)19(17,18)15-8-3-11-16-9-1-2-10-16/h4-7,15H,1-3,8-11H2
InChI Key
BXFBDKLJKXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DC-0735
Melting Point
52 - 54
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DC-0735
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)