Merck
KEY158583403
Key Organics / BIONET
3-methoxy-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.21
MDL番号:
mp
125 - 126
Iupac Name
N-(3-methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-10(2)7-4-5-8(11(12)13)9(6-7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
SJPYRQAJLGWUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NB-0707
Melting Point
125 - 126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NB-0707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)