Merck
KEY158583329
Key Organics / BIONET
4-(4-benzylpiperazin-1-yl)-6-chloro-2-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.81
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
94 - 96
Iupac Name
4-(4-benzyl-1-piperazinyl)-6-chloro-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C16H19ClN4/c1-13-18-15(17)11-16(19-13)21-9-7-20(8-10-21)12-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,11H,7-10,12H2,1H3
InChI Key
IOKPDSNVJVSREP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0706
Melting Point
94 - 96
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)