Merck
KEY158583302
Key Organics / BIONET
6-chloro-N-ethyl-2-phenylpyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.7
MDL番号:
mp
69 - 71
Iupac Name
N-(6-chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)-N-ethylamine
Inchi Code
1S/C12H12ClN3/c1-2-14-11-8-10(13)15-12(16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI Key
NMSYTXBYOPLTHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AC-0717
Melting Point
69 - 71
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AC-0717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)