Merck
KEY154404389
Key Organics / BIONET
2-(4-cyclohexylphenyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.35
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-cyclohexylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C16H22O2/c1-2-15(16(17)18)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h8-12,15H,2-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
YNSJAZMOLOFJTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2597
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2597
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)