Merck
KEY151861614
Key Organics / BIONET
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.23
MDL番号:
mp
78 - 80
Iupac Name
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanethioamide
Inchi Code
1S/C9H8F3NS/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H2,13,14)
InChI Key
OPIOQYUGUBOMCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-1573
Melting Point
78 - 80
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-1573
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)