Merck
KEY151861572
Key Organics / BIONET
2-amino-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.05
MDL番号:
Iupac Name
amino(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
NHRIRGQUPAYPDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FB-0734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)