Merck
KEY151861564
Key Organics / BIONET
3-chloro-1-[1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.76
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-1-[1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H12ClNO3S/c14-8-6-13(16)11-7-9-15(10-11)19(17,18)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7,9-10H,6,8H2
InChI Key
QQUAUGIKXHNBJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2455
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2455