Merck
KEY128004570
Key Organics / BIONET
5-bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
mp
219 - 211
Iupac Name
5-bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-5,11H
InChI Key
CFABANPJKXPUFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LA-0923
Melting Point
219 - 211
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LA-0923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)