Merck
KEY128004456
Key Organics / BIONET
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.28
MDL番号:
mp
151 - 152
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8FNO3S/c14-10-2-4-11(5-3-10)19-13-6-1-9(8-16)7-12(13)15(17)18/h1-8H
InChI Key
QBBNPZDYTKFNLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-200C
Melting Point
151 - 152
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-200C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)