Merck
KEY128004452
Key Organics / BIONET
(2E)-3-(naphthalen-1-yl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
mp
216 - 217
Iupac Name
(2E)-3-(1-naphthyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H10O2/c14-13(15)9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-9H,(H,14,15)/b9-8+
InChI Key
WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-196C
Melting Point
216 - 217
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-196C