Merck
KEY128004238
Key Organics / BIONET
2,6-dihydroxy-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
mp
165 - 166
Iupac Name
2,6-dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
YBZAVRDNSPUMFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-058
Melting Point
165 - 166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-058