Merck
KEY128003770
Key Organics / BIONET
(Z)-N',4-dihydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.15
MDL番号:
mp
173 - 175
Iupac Name
N',4-dihydroxy-3-nitrobenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H7N3O4/c8-7(9-12)4-1-2-6(11)5(3-4)10(13)14/h1-3,7,11H,8H2
InChI Key
HFZXLZWUSRQQPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EB-0821
Melting Point
173 - 175
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EB-0821