Merck
KEY128003691
Key Organics / BIONET
methyl 2-amino-2-(4-methoxyphenyl)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
mp
183 - 186
Iupac Name
methyl amino(4-methoxyphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-13-8-5-3-7(4-6-8)9(11)10(12)14-2;/h3-6,9H,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
VUEACPSVBZTUCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BB-0808
Melting Point
183 - 186
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BB-0808