Merck
KEY128003625
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.08
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-12(14-2)9(13)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HGNZLPFQRSFKBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6Y-0602
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6Y-0602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)