Merck
KEY128003617
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-ylidene)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2E)-(1-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinylidene)ethanoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4/c1-3-14-6(11)4-5-7(12)10(2)8(13)9-5/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,13)/b5-4+
InChI Key
WQYWJEJGDFUXDW-SNAWJCMRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12J-562S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12J-562S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)