Merck
KEY090496932
Key Organics / BIONET
O-[(3-chlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.06
MDL番号:
mp
206 - 212
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-chlorobenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI Key
PZPCEIVCWGWHCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-930
Melting Point
206 - 212
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-930
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)