Merck
KEY090496800
Key Organics / BIONET
ethyl 2-methyl-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.24
MDL番号:
mp
193 - 195
Iupac Name
ethyl 2-methyl-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O6/c1-3-19-11(16)12(2)10(15)13-8-5-4-7(14(17)18)6-9(8)20-12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,13,15)
InChI Key
JFDLUXBCPNBWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CA-0827
Melting Point
193 - 195
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CA-0827
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)