Merck
KEY090496770
Key Organics / BIONET
3-amino-4-methylbenzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
mp
128 - 130
Iupac Name
3-amino-4-methylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-5-2-3-6(4-7(5)9)8(12)11-10/h2-4H,9-10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XISBRWPIGCIUOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9Z-0846
Melting Point
128 - 130
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9Z-0846
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)