Merck
KEY087886703
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.3
MDL番号:
mp
114 - 116
Iupac Name
ethyl 4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17N3O4/c1-2-20-13(17)15-9-7-14(8-10-15)11-3-5-12(6-4-11)16(18)19/h3-6H,2,7-10H2,1H3
InChI Key
DRMNLUNMWNYMQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11W-0612
Melting Point
114 - 116
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0612