Merck
KEY061970190
Key Organics / BIONET
1-{3-chloro-4-[(3-methoxyphenyl)methoxy]phenyl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.75
MDL番号:
mp
107 - 109
Iupac Name
1-{3-chloro-4-[(3-methoxybenzyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C16H15ClO3/c1-11(18)13-6-7-16(15(17)9-13)20-10-12-4-3-5-14(8-12)19-2/h3-9H,10H2,1-2H3
InChI Key
ZLFIQUARIGKWCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6Y-0934
Melting Point
107 - 109
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6Y-0934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)