Merck
KEY048961857
Key Organics / BIONET
2-(4-formylphenoxy)-2-phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.26
MDL番号:
mp
157 - 159
Iupac Name
(4-formylphenoxy)(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)19-14(15(17)18)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H,(H,17,18)
InChI Key
KFWOTZCJKPDGPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0807
Melting Point
157 - 159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0807
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)