Merck
KEY048961837
Key Organics / BIONET
2-(2-fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.26
MDL番号:
mp
230
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H10FNO2/c17-13-7-3-1-6-11(13)15-9-12(16(19)20)10-5-2-4-8-14(10)18-15/h1-9H,(H,19,20)
InChI Key
DKOMWOZFQXNJAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3Y-0936
Melting Point
230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3Y-0936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)