Merck
KEY048961831
Key Organics / BIONET
3-{2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}propyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.25
MDL番号:
mp
150
Iupac Name
3-(2-amino[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propyl acetate
Inchi Code
1S/C10H13N5O2/c1-7(16)17-4-2-3-8-5-12-10-13-9(11)14-15(10)6-8/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,11,14)
InChI Key
APRIDGPJTJZUPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-0700
Melting Point
150
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-0700