Merck
KEY048961728
Key Organics / BIONET
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.15
MDL番号:
mp
194 - 196
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)7-6(8(15)16)14-4-2-1-3-5(14)13-7/h1-4H,(H,15,16)
InChI Key
WJFKWYWCMPJWQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9X-0823
Melting Point
194 - 196
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9X-0823
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)