Merck
KEY040898086
Key Organics / BIONET
2-(piperidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c14-9-10-5-4-6-12-11(10)13-7-2-1-3-8-13/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChI Key
FLDRUPSZWQXUDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0716
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0716