Merck
KEY023878463
Key Organics / BIONET
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.74
MDL番号:
mp
130 - 133
Iupac Name
{[(benzyloxy)carbonyl]amino}(4-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H14ClNO4/c17-13-8-6-12(7-9-13)14(15(19)20)18-16(21)22-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI Key
PLEBVGZLNNCTET-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2X-0711
Melting Point
130 - 133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2X-0711