Merck
KEY023878434
Key Organics / BIONET
piperidine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
mp
138 - 140
Iupac Name
2-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
InChI Key
XIMBESZRBTVIOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-588S
Melting Point
138 - 140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-588S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)