Merck
KEY023878398
Key Organics / BIONET
(2E)-3-[2-(2-cyanophenoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.27
MDL番号:
mp
214 - 216
Iupac Name
(2E)-3-[2-(2-cyanophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO3/c17-11-13-6-2-4-8-15(13)20-14-7-3-1-5-12(14)9-10-16(18)19/h1-10H,(H,18,19)/b10-9+
InChI Key
XLZKQYPVLCUOAO-MDZDMXLPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10W-0707
Melting Point
214 - 216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10W-0707