Merck
KEY017860819
Key Organics / BIONET
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
mp
100 - 103
Iupac Name
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
YTOKFOPFITZGDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4X-0724
Melting Point
100 - 103
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4X-0724
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)