Merck
KEY013019151
Key Organics / BIONET
N-(3-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.18
MDL番号:
mp
132 - 133
Iupac Name
N-(3-fluoro-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-8(10)4-3-5-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
DRWDVKWDDZYKLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0632
Melting Point
132 - 133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0632