Merck
KEY007387646
Key Organics / BIONET
1-methyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.25
MDL番号:
mp
130@1mm Hg
Iupac Name
1-methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H14N4O2/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-9(14(15)16)3-2-4-11-10/h2-4H,5-8H2,1H3
InChI Key
IRXHDQDKDQULCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0231
Melting Point
130@1mm Hg
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)