Merck
KEY007384894
Key Organics / BIONET
1-(4-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.25
MDL番号:
mp
208 - 210
Iupac Name
1-(4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O4/c15-12(16)9-5-7-13(8-6-9)10-1-3-11(4-2-10)14(17)18/h1-4,9H,5-8H2,(H,15,16)
InChI Key
ZIRBMAVPCZUDTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11H-951
Melting Point
208 - 210
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11H-951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)