Merck
KEY004181517
Key Organics / BIONET
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.13
MDL番号:
mp
221 - 223
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4/c1-9-5(7)4(2-6)3-8-9/h3H,7H2,1H3
InChI Key
MZFBWODPTSTYAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5C-010
Melting Point
221 - 223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5C-010
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)