Merck
KEY004181422
Key Organics / BIONET
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
mp
98-100 @ 2 mmHg
Iupac Name
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI Key
BSDVKBWLRCKPFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3J-356S
Melting Point
98-100 @ 2 mmHg
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3J-356S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)