Merck
KEY004181401
Key Organics / BIONET
ethyl 5-cyano-2,4-diphenyl-6-sulfanylidene-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
362.45
MDL番号:
mp
118 - 121
Iupac Name
ethyl 5-cyano-2,4-diphenyl-6-thioxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C21H18N2O2S/c1-2-25-21(24)18-17(14-9-5-3-6-10-14)16(13-22)20(26)23-19(18)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16-17H,2H2,1H3,(H,23,26)
InChI Key
PZWSRGFTFGHOTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0014
Melting Point
118 - 121
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)