Merck
KEY004181390
Key Organics / BIONET
4-chloro-6-methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.63
MDL番号:
mp
59 - 62
Iupac Name
N-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3O/c1-11(2)7-9-5(8)4-6(10-7)12-3/h4H,1-3H3
InChI Key
JPMVSOQQUQLZJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2G-393S
Melting Point
59 - 62
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2G-393S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)