Merck
KEY004181383
Key Organics / BIONET
2-chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.67
MDL番号:
mp
232 - 234
Iupac Name
2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO2/c12-10-7-8(13-5-1-2-6-13)3-4-9(10)11(14)15/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
QMZLYZCZDQIOIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1483
Melting Point
232 - 234
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1483
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)