Merck
KEY004181335
Key Organics / BIONET
2-cyclohexyl-1-oxo-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.43
MDL番号:
mp
237 - 240
Iupac Name
2-cyclohexyl-1-oxo-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H23NO3/c24-21-18-14-8-7-13-17(18)19(22(25)26)20(15-9-3-1-4-10-15)23(21)16-11-5-2-6-12-16/h1,3-4,7-10,13-14,16,19-20H,2,5-6,11-12H2,(H,25,26)
InChI Key
OHMNZXDXOKJCME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0295
Melting Point
237 - 240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)