Merck
KEY004181276
Key Organics / BIONET
2-[(1E)-2-phenylethenyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
mp
144 - 146
Iupac Name
2-[(E)-2-phenylethenyl]phenol
Inchi Code
1S/C14H12O/c15-14-9-5-4-8-13(14)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,15H/b11-10+
InChI Key
AYPZAZPOYROADP-ZHACJKMWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0052
Melting Point
144 - 146
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)