Merck
KEY003450018
Key Organics / BIONET
(quinolin-6-yl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.27
MDL番号:
mp
215 - 217
Iupac Name
N-(6-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-12-9/h1-6H,(H3,11,13,14)
InChI Key
PNVSGRJLTPVPTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-065
Melting Point
215 - 217
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-065
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)