Merck
KEY003446756
Key Organics / BIONET
4-chloro-1-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.65
MDL番号:
mp
222 - 224
Iupac Name
4-chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Inchi Code
1S/C10H7ClN4/c1-6-13-14-10-9(11)12-7-4-2-3-5-8(7)15(6)10/h2-5H,1H3
InChI Key
KJXIBZROUGENCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12E-939
Melting Point
222 - 224
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12E-939
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)