Merck
KEY001153950
Key Organics / BIONET
diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.28
MDL番号:
mp
255 - 258
Iupac Name
3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C14H12N4/c15-18-13(11-7-3-1-4-8-11)16-17-14(18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2
InChI Key
DAZAXBYJPXKJJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-933
Melting Point
255 - 258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)