Merck
KEY001151575
Key Organics / BIONET
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.69
MDL番号:
mp
87 - 89.5
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O3/c1-2-19-13(18)12-10(14)8-11(17)16(15-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI Key
FVICQWSLDJJNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8G-312S
Melting Point
87 - 89.5
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8G-312S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)